Principaux documents
ENA371463848
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
469,30 €
1 G
601,90 €
2.5 G
1 180,40 €
5 G
1 743,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-110410-100MG
209,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
469,30 €
1 G
601,90 €
2.5 G
1 180,40 €
5 G
1 743,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-110410-100MG
209,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
203-205
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-9-7-14(11(16)13-10(9)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,13,15,16)
Clé InChI
NYNOBRTYKCVRJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Melting Point
203-205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410