Principaux documents
ENA371463725
Enamine
4-amino-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-1-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10(12)13/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
SQTXCJBTIKUMKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110102