Principaux documents
ENA371463703
Enamine
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Pf
202-204
Iupac Name
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-12(2,3)9-4-5-10-8(6-9)7-14-11(13)15-10/h7,9H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14,15)
Clé InChI
NRRCYDPROOLRBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110017
Melting Point
202-204
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110017