Principaux documents
ENA371463637
Enamine
1-(2-bromophenyl)propan-1-amine
100 MG
438,10 €
250 MG
625,30 €
500 MG
984,10 €
1 G
1 262,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-108221-100MG
438,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
438,10 €
250 MG
625,30 €
500 MG
984,10 €
1 G
1 262,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-108221-100MG
438,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,9H,2,11H2,1H3
Clé InChI
XXWZAEMBXBIREN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108221
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108221