Principaux documents
ENA371178262
Enamine
2-methoxymorpholine
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-108507-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-108507-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxymorpholine
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-7-5-4-6-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
WODGULJMZNRBMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507