Principaux documents
ENA371177839
Enamine
2-amino-4-methoxy-5-nitrophenol
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-107373-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-107373-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-methoxy-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-13-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9(11)12/h2-3,10H,8H2,1H3
Clé InChI
MWTACRQOFSROOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107373
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107373