Principaux documents
ENA371177640
Enamine
2-methyl-2-(oxan-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,7-10)8-5-3-4-6-11-8;/h8H,3-7,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KJPDGBSWFUTOOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106786
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106786