ENA371177629
Enamine
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
Réf. du fournisseur: EN300-106766-50MG
326,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-106766-50MG
326,30 €
Iupac Name
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12(13)10-14-13/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2
Clé InChI
GDORPEUJQLHRFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106766