ENA371177590
Enamine
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Réf. du fournisseur: EN300-106658-100MG
299,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-106658-100MG
299,00 €
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C9H12S/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
ZELNMWPKGYYFIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658