Principaux documents
ENA371177416
Enamine
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.75
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S2/c1-5-6-3-2-4-7(10)8(6)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
BELBUHPBZKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106688
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106688