Principaux documents
ENA370563776
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
QCTOLZCFRFGINX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98911
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98911