Key Documents
ENA370563741
Enamine
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.11
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C5H7F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2
Clé InChI
PQHMFPNCDSFTAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93420