Principaux documents
ENA370563532
Enamine
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-106087-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-106087-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-7-3-4-8-9(12)2-1-5-13-10(8)6-7/h3-4,6,9,12H,1-2,5H2
Clé InChI
AKQLFBDVHAOWOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106087
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106087