Principaux documents
ENA370563497
Enamine
1-(thiophen-2-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-thienyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-2-8(11-7-1)10-5-3-9-4-6-10/h1-2,7,9H,3-6H2
Clé InChI
ANGVDUJFWRWPCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106029
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106029