Principaux documents
ENA370563470
Enamine
5-fluoro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2S/c1-4-5(9)2-3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
DKFAKMRNAXFLMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105982