Principaux documents
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
10 G
3 799,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-105941-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
10 G
3 799,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-105941-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941