Principaux documents
ENA370563153
Enamine
1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-3-phenylpropan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-phenylpropanoyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-8-9-15(10-12)13(16)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,14H2
Clé InChI
ODUZRYBMECHNAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103305
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103305