Principaux documents
ENA370563138
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-105175-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-105175-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-acetyl-4-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(12)11-6-3-9(2-5-10)4-7-11/h9H,2-7,10H2,1H3
Clé InChI
KCVCXSGVHBGIHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175