Principaux documents
ENA370562961
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonamido)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]alanine
Inchi Code
1S/C7H11N3O4S/c1-5(7(11)12)9-15(13,14)6-3-8-10(2)4-6/h3-5,9H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
PDQYCGDANCOGDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479