Principaux documents
ENA370562913
Enamine
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-104363-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-104363-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNS/c1-12-6-8-4-9(10)3-2-7(8)5-11/h2-4H,5-6,11H2,1H3
Clé InChI
QSTKSEDSGKJDSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363