Principaux documents
ENA370562722
Enamine
2-(azepan-2-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-103641-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-103641-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-(2-azepanyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO.ClH/c14-12-8-4-3-6-10(12)11-7-2-1-5-9-13-11;/h10-11,13H,1-9H2;1H
Clé InChI
LUOXFDQAEHLHDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103641
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103641