Principaux documents
ENA369383476
Enamine
4-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-98871-100MG
71,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-98871-100MG
71,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10BrN3/c14-9-3-6-11-12(7-9)17-13(16-11)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7H,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
BEIVSSVOAYGNSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871