Principaux documents
ENA369383441
Enamine
methyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-6-2-4-7(10)5-3-6/h6-7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
IEHFLEPPWSZXGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921