ENA369383385
Enamine
6-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-95826-100MG
361,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-95826-100MG
361,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
6-[2-(dimethylamino)ethoxy]nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O3.ClH/c1-12(2)5-6-15-9-4-3-8(7-11-9)10(13)14;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
STGPWDMYHSEBAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95826