Principaux documents
ENA369383361
Enamine
7-oxa-1-azaspiro[3.6]decane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxa-1-azaspiro[3.6]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-8(3-5-9-8)4-7-10-6-1/h9H,1-7H2
Clé InChI
JIVHIXXERIBFJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102855