Principaux documents
ENA369382935
Enamine
2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
5 G
2 304,90 €
10 G
3 419,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-103638-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
5 G
2 304,90 €
10 G
3 419,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-103638-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO4/c8-5(9)4-7-2-1-3-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
DZGYGTNFBYWKFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638