Principaux documents
ENA369382924
Enamine
2-(furan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-furyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c12-11-10(8-4-3-7-15-8)13-9-5-1-2-6-14(9)11/h1-7H,12H2
Clé InChI
QCRHHPVVTXYCGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102465
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102465