Principaux documents
ENA369382745
Enamine
1-[4-(4-methylpyrrolidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-94503-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-94503-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-acetyl-4-(4-methyl-3-pyrrolidinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c1-9-7-12-8-11(9)14-5-3-13(4-6-14)10(2)15/h9,11-12H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
FTMOFYFZOVXAFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94503
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94503