Principaux documents
ENA369382635
Enamine
2-chloronaphthalene-1-sulfonyl chloride
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-103183-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-103183-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H
Clé InChI
SPRZLGGRDIRMRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103183