Principaux documents
ENA369382344
Enamine
3-(3-hydroxypropoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-hydroxypropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-8-9-3-1-4-10(7-9)13-6-2-5-12/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2
Clé InChI
QDSIQSCWKHVQIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102316