Principaux documents
ENA369382032
Enamine
3-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
100 MG
210,10 €
250 MG
280,30 €
500 MG
415,50 €
1 G
520,80 €
2.5 G
1 046,00 €
5 G
2 021,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-101479-100MG
210,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
210,10 €
250 MG
280,30 €
500 MG
415,50 €
1 G
520,80 €
2.5 G
1 046,00 €
5 G
2 021,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-101479-100MG
210,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
99-100
Iupac Name
3-methyl-1-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H18N4/c1-8-7-10(11)14(12-8)9-3-5-13(2)6-4-9/h7,9H,3-6,11H2,1-2H3
Clé InChI
NNBQKNVCHRPVFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
Melting Point
99-100
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479