Principaux documents
ENA369381894
Enamine
3-[(pyrrolidin-3-yloxy)methyl]pyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-pyridinylmethyl 3-pyrrolidinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-2-9(6-11-4-1)8-13-10-3-5-12-7-10;;/h1-2,4,6,10,12H,3,5,7-8H2;2*1H
Clé InChI
VEURXIVYDORXGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217