Principaux documents
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-100921-100MG
332,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-100921-100MG
332,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
Clé InChI
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921