Principaux documents
ENA369381709
Enamine
2,3-dichloro-N,N-dimethylquinoxaline-6-sulfonamide
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1 662,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-100779-100MG
295,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1 662,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-100779-100MG
295,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
140-141
Iupac Name
2,3-dichloro-N,N-dimethyl-6-quinoxalinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3O2S/c1-15(2)18(16,17)6-3-4-7-8(5-6)14-10(12)9(11)13-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ODSUZZOFDSXGGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Melting Point
140-141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779