Principaux documents
ENA360887520
Enamine
N-ethyl-3-methyl-4-[(oxan-4-yl)amino]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-3-methyl-4-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)benzamide
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-3-16-15(18)12-4-5-14(11(2)10-12)17-13-6-8-19-9-7-13/h4-5,10,13,17H,3,6-9H2,1-2H3,(H,16,18)
Clé InChI
FMEOGYJRGHGQDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99219
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99219