Principaux documents
ENA360887496
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,4-diamine
100 MG
331,00 €
250 MG
453,20 €
500 MG
688,50 €
1 G
870,50 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
3 365,20 €
10 G
6 175,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-99159-100MG
331,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,00 €
250 MG
453,20 €
500 MG
688,50 €
1 G
870,50 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
3 365,20 €
10 G
6 175,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-99159-100MG
331,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
149-151
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9)
Clé InChI
MTQLMFXHGFWFIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Melting Point
149-151
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159