Principaux documents
ENA360887256
Enamine
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-9-6-7-3-4-8-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
CLFFPDBFVAWYJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98579