Principaux documents
ENA358813305
Enamine
2-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]butan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(6-chloro-4-pyrimidinyl)amino]-1-butanol
Inchi Code
1S/C8H12ClN3O/c1-2-6(4-13)12-8-3-7(9)10-5-11-8/h3,5-6,13H,2,4H2,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
WBXFQBNDKIIBBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97806
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97806