ENA358813231
Enamine
(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
Réf. du fournisseur: EN300-97439-100MG
331,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-97439-100MG
331,50 €
Pf
66-67
Iupac Name
1-(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2/c7-4-1-3(11-10)2-5(8)6(4)9/h1-2,11H,10H2
Clé InChI
XBHDRYVDGKJDJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97439