Principaux documents
ENA358812887
Enamine
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-97876-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-97876-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-1,2,3,5-tetrahydro-4H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21FN2O2/c1-10-8-17-13-7-12(16)6-5-11(13)9-18(10)14(19)20-15(2,3)4/h5-7,10,17H,8-9H2,1-4H3
Clé InChI
WEASZJJMWCMTES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97876
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97876