ENA346975441
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-2-ol
Réf. du fournisseur: EN300-96815-100MG
162,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-96815-100MG
162,50 €
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clé InChI
OIHJQFZKIPFYOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815