ENA346975019
Enamine
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
Réf. du fournisseur: EN300-95602-100MG
179,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-95602-100MG
179,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
84-85
Iupac Name
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-2-14-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-13-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
KQLFVZGMRLYYBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95602