ENA346974995
Enamine
3,3-dimethylpentan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-95514-100MG
461,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-95514-100MG
461,00 €
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-4-7(2,3)5-6-8/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
IFDHMBHPLKHMOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95514