Principaux documents
ENA346974956
Enamine
1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide
100 MG
116,50 €
250 MG
147,70 €
500 MG
206,20 €
1 G
251,70 €
2.5 G
420,70 €
5 G
701,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-95430-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
116,50 €
250 MG
147,70 €
500 MG
206,20 €
1 G
251,70 €
2.5 G
420,70 €
5 G
701,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-95430-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
184-189
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-8-3-7-2-4(8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
Clé InChI
FFEDTKQANJQNBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95430
Melting Point
184-189
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95430