ENA346974785
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-96808-100MG
67,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-96808-100MG
67,60 €
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c8-7(10)5-11-6-1-3-9-4-2-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
Clé InChI
NOBXYIDTANDOKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96808