Principaux documents
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
2.5 G
2 333,00 €
5 G
3 428,90 €
10 G
5 063,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-94853-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
2.5 G
2 333,00 €
5 G
3 428,90 €
10 G
5 063,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.54
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-94853-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
Clé InChI
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853