Principaux documents
ENA341296886
Enamine
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.36
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22F3NO3/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-8-13(14(22)10-21)11-4-6-12(7-5-11)17(18,19)20/h4-7,13-14,22H,8-10H2,1-3H3
Clé InChI
JKBMOUHRFFYVBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552