Principaux documents
ENA341296428
Enamine
1-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-93392-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-93392-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H17N3/c1-5-8(10)9-6(2)11-12(4)7(9)3/h8H,5,10H2,1-4H3
Clé InChI
AWGVOPVZUSQWFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392