Principaux documents
ENA341296417
Enamine
2-(2-methylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-amine
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-93370-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-93370-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-3-2-5-9(7)6-4-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Clé InChI
CWCJURPRDOORGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93370