ENA341296358
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-93233-100MG
429,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-93233-100MG
429,00 €
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H5ClO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
LRMHQHUZLWXMEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93233